Kluczowe dokumenty
680850
Di-(4-chlorobenzyl)azodicarboxylate
97%
Synonim(y):
Bis(4-chlorobenzyl)azodicarboxylate, DCAD
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
108-112 °C
grupa funkcyjna
azo
chloro
ciąg SMILES
O=C(/N=N\C(OCC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)OCC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C16H12Cl2N2O4/c17-13-5-1-11(2-6-13)9-23-15(21)19-20-16(22)24-10-12-3-7-14(18)8-4-12/h1-8H,9-10H2/b20-19-
Klucz InChI
UIFGGABIJBWRMG-VXPUYCOJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Amino thioesters via guanidine-catalyzed biomimetic enantioselective decarboxylative Mannich and amination reactions of malonic acid half thioesters
- Hydroacylation reaction of aldehydes in Ionic liquid (IL) medium
- DCAD (di-p-chlorobenzyl azodicarboxylate) for Mitsunobu coupling reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.