Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCON=NCOOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-508-0
Beilstein/REAXYS Number:
2298734
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
43-47 °C (lit.)
functional group
azo, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)\N=N\C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/b18-17+
InChI key
IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
General description
Dibenzyl azodicarboxylate undergoes[4+2] cycloaddition reaction with glycal to yield 2-aminoglycosides.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% | assay 98% | assay 97% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form - | form solid |
| mp 43-47 °C (lit.) | mp - | mp 28-31 °C (lit.) | mp 89-92 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| functional group azo, phenyl | functional group azo | functional group amine | functional group azo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?