Przejdź do
11627
Diethyl azodicarboxylate solution
purum, ~40% in toluene (H-NMR)
Synonim(y):
1,2-Ethoxycarbonyl diazene solution, DEAD, Diethoxycarbonyldiazene solution, Diethyl azodiformate solution, NSC 3474, NSC 679015, Unifoam AZ-AE 200
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCON=NCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
908662
Form:
solid
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
form
solid
concentration
~40% in toluene (H-NMR)
refractive index
n20/D 1.47
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Application
Diethyl azodicarboxylate (DEAD) is a reagent used in the Mitsunobu reaction.
DEAD can also be used as a reagent in the:
  • Synthesis of esters, ethers, amines, and thioethers of alcohols.
  • Oxidation of alcohols to carbonyl derivatives using ZnBr2 as a catalyst via dehydrogenation reaction.
  • Conversion of alcohol to an azide key intermediate in the total synthesis of immunostimulant α-galactosylceramides.
  • Synthesis of aza-β-lactams from aryl(alkyl)ketenes.
  • Synthesis of 1H-1,2,4-triazole-1,4(5H)-dicarboxylate derivatives.
  • Diels-Alder type reactions.
Reactant for preparation of:
  • Immunostimulants α-Galactosylceramides
  • Cellotriose and cellotetraose analogues as transition state mimics for mechanistic studies of cellulases
  • Bisubstrate inhibitors with molecular recognition at the active site of catechol-O-methyltransferase
  • Derivatives of F200 and S383 with cannabinoid CB1 receptor binding activities
  • Aza-β-lactams via NHC-catalyzed [2 + 2] cycloaddition with ketenes
Reagent for:
  • Annulation of N-protected imines
  • α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate
  • Diels-Alder reactions
Other Notes
Reagent used in the Mitsunobu reaction, reviews
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13599232323311625
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.47
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
purum
functional group
azo
functional group
azo
functional group
acyl bromide
functional group
azo
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl azodicarboxylate solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)