Kluczowe dokumenty
255920
1,1′-(Azodicarbonyl)dipiperidine
99%
Synonim(y):
1,1′-Azobis(N,N-pentamethyleneformamide), ADD, Azodicarboxylic acid dipiperidide, NSC 356027, SR 4077
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
134-136 °C (lit.)
grupa funkcyjna
azo
ciąg SMILES
O=C(\N=N\C(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2/b14-13+
Klucz InChI
OQJBFFCUFALWQL-BUHFOSPRSA-N
Zastosowanie
- Polyfluoroalkylated tripyrazolylmethane ligands
- (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylation
- Optically active α,α-disubstituted amino acids via Mitsunobu reaction
- Aza-β-lactams through [2+2] cycloaddition reactions
- Glycosyl disulfides
- Pyridine ether PPAR agonists
- S-glycosyl amino acid building blocks for combinatorial neoglycopeptide synthesis
- Histamine H3 receptor antagonists
Reactant for:
- Mitsunobu inversion reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?