Merck
11628
Azodicarboxylic dimorpholide
≥98.0% (N)
Synonim(y):
Azodicarboxylic bismorpholide
Wybierz wielkość
5 G
780,00 zł
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
418-690-0
Beilstein/REAXYS Number:
1013753
MDL number:
Assay:
≥98.0% (N)
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
InChI key
CHAMTJKQPOMXTI-VAWYXSNFSA-N
InChI
1S/C10H16N4O4/c15-9(13-1-5-17-6-2-13)11-12-10(16)14-3-7-18-8-4-14/h1-8H2/b12-11+
SMILES string
O=C(\N=N\C(=O)N1CCOCC1)N2CCOCC2
assay
≥98.0% (N)
form
solid
mp
141-143 °C
functional group
azo, ether
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
3155020794214690
assay
≥98.0% (N)
assay
≥98.0% (N), ≥99.0%
assay
≥97%
assay
≥99.0% (N)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
mp
141-143 °C
mp
75-76 °C, 75-78 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
mp
210-214 °C (lit.)
functional group
azo
functional group
-
functional group
-
functional group
-
General description
Azodicarboxylic dimorpholide is a yellow to dark yellow powder or crystals
Application
Azodicarboxylic dimorpholide has been used in the galanthamine ring system reaction that utilizes an intramolecular Heck reaction to establish the benzofuran ring system. Galanthamine exhibits potent acetylcholinesterase inhibitory activity and is important in the management of Alzheimer′s disease[1].
Other Notes
Reagent for the formation of symmetric and unsymmetric disulfides in polar solvents (e.g. water)[2]
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A general approach to the galanthamine ring system.
Parsons PJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2209- 2211 (2001)
L. Moroder et al.
Hoppe-Seyler'S Zeitschrift fur Physiologische Chemie, 370, 365 -365 (1989)