Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
113-115 °C
solubility
water: 19.60-21.00 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)C(=O)\N=N\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H12N4O2/c1-9(2)5(11)7-8-6(12)10(3)4/h1-4H3/b8-7+
InChI key
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay 99% | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| solubility water: 19.60-21.00 mg/mL, clear to slightly hazy, orange | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| mp 113-115 °C | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?