Przejdź do
178756
Diphenyl phosphoryl azide
97%
Synonim(y):
DPPA, Phosphoric acid diphenyl ester azide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6130,00 zł
4597,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5O)2P(O)N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.20
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-644-0
Beilstein/REAXYS Number:
2058967
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
157 °C/0.17 mmHg (lit.)
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as the activating agent in the preparation of macrocyclic lactams and of an aldose reductase inhibitor.
Hydroazidation Catalyst for Facile Preparation of Organoazides
Reagent for synthesis of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement
Aziridination of olefins catalyzed by colbalt-tetraphenylporphyrin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
712795765953681814
description
97%
description
≥97.0% (HPLC)
description
-
description
97%
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.470
refractive index
-
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.170 g/mL at 25 °C
density
-
bp
157 °C/0.17 mmHg (lit.)
bp
-
bp
163-196 °C/760 mmHg
bp
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?