Merck
680508
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)methanesulfonamide
97%
Synonim(y):
4-(Methylsulfonylamido)bromobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4NHSO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
137-141 °C
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrNO2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
KKOIRAFXKFYZHQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.