Merck
108138
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl chloride
99%
Synonim(y):
Chlorek fenylosulfonylu
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.62
Beilstein:
606926
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39092406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.04 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzenesulfonyl chloride is prepared by reaction of benzene and chlorosulfonic acid or from the sodium salt of benzenesulfonic acid and PCl5 or POCl3. It reacts with Grignard reagent from N-unsubstituted indoles to form oxindoles or substituted indoles. Benzenesulfonyl chloride is the derivatization reagent for the determination of various amines in waste water and surface water at the sub-ppb level by gas chromatography-mass spectrometry.
Zastosowanie
Benzenesulfonyl chloride may be used to develop fast, accurate and reproducible method for thiamine assay in different food products. It is useful reagent for preparing α-disulfones.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 490-490 (1993)
Benzenesulfonyl chloride
Adams R, et al.
Organic Syntheses, 1(84) (1921)
Analysis of primary and secondary aliphatic amines in waste water and surface water by gas chromatography-mass spectrometry after derivatization with 2, 4-dinitrofluorobenzene or benzenesulfonyl chloride.
Sacher F, et al.
Journal of Chromatography A, 764(1), 85-93 (1997)
Unusual reactions of magnesium indolates with benzenesulfonyl chloride.
Wenkert E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(15), 3404-3409 (1987)
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl fluoresceins as fluorescent alternatives to Ellman's reagent in thiol-quantification enzyme assays.
Hatsuo Maeda et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(19), 2922-2925 (2005-04-09)