For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
121258
3,5-Dinitrobenzoic acid
99%
Synonim(y):
DNBA
Wybierz wielkość
213,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
213,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
204-206 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, yellow to very deep greenish-yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?