Merck
M10204
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
99%
Wybierz wielkość
5 G
116,00 zł
25 G
302,00 zł
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
116,00 zł
25 G
302,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.65
Beilstein:
609005
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
173 °C/14 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The