Kluczowe dokumenty
476234
2-Allyloxyethanol
98%
Synonim(y):
Ethylene glycol allyl ether
Wybierz wielkość
156,80 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
156,80 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCOCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-4-7-5-3-6/h2,6H,1,3-5H2
Klucz InChI
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Technological Aspects of Synthesis of Poly (ethylene glycol) Mono-1-propenyl Ether Monomers: This study investigates the isomerization reactions of 2-allyloxyethanol among other compounds, aiming to optimize synthesis processes for industrial applications (M Urbala, Polish Journal of Chemical Technology, 2020).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.