Kluczowe dokumenty
405736
3-Mercapto-1-propanol
95%
Synonim(y):
3-Mercaptopropanol
Wybierz wielkość
400,40 zł
Cena katalogowa572,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
400,40 zł
Cena katalogowa572,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCS
InChI
1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)