Przejdź do
447528
11-Mercapto-1-undecanol
97%
Synonim(y):
11-Hydroxy-1-undecanethiol, 11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol, 11-Mercaptoundecanol, MUD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
33-37 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChI key
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a two-step synthesis of unsymmetrical disulfides which does not require alcohol protection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
674249U2008674397
description
97%
description
99%
description
98%
description
97%
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
33-37 °C (lit.)
mp
33-37 °C (lit.)
mp
-
mp
120-170 °C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
97%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 11-Mercapto-1-undecanol
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?