Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł 1245,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1245,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
99%
form
solid
mp
33-37 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChI key
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxidation to the corresponding disulfide by N-phenyltriazolinedione (Aldrich Catalog No. 280992) without the need for hydroxyl protection. This compound is used to produce hydrophilic SAMs. The resulting monolayers which are terminated with alcohols can be further functionalized with various groups even when attached to gold nanoparticles.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% |
| mp 33-37 °C (lit.) | mp 33-37 °C (lit.) |
| form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 11-Mercapto-1-undecanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?