Kluczowe dokumenty
667544
Lithium chloride solution
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
Synonim(y):
Chlorek litu, Monochlorek litu
About This Item
Polecane produkty
stężenie
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
zanieczyszczenia
≤50 ppm water
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.