Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 969,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
959,00 zł
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in THF, 20 % (w/w)
density
0.96 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].[Cl-].CC1(C)CCCC(C)(C)N1[Mg]Cl
InChI
1S/C9H18N.2ClH.Li.Mg/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8;;;;/h5-7H2,1-4H3;2*1H;;/q-1;;;+1;+2/p-2
InChI key
JHBZAAACZVPPRQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description 1.3 M in THF | description 0.5 M in benzene: cyclohexane | description 1.5 M in diethyl ether |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 20 % (w/w), 1.0 M in THF | concentration 1.3 M in THF | concentration 0.5 M in benzene: cyclohexane | concentration 1.5 M in diethyl ether |
| density 0.96 g/mL at 25 °C | density 0.951 g/mL at 25 °C | density 0.862 g/mL at 25 °C | density 0.852 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging - | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?