Merck
666467
Sigma-Aldrich
5-Indolylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
5-Indoleboronic acid, Indole-5-boronic acid
Wybierz wielkość
1 G
241,00 zł
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
241,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H6N)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
170-175 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10-12H
Klucz InChI
VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Indole inhibitors of MMP-13 for arthritic disease treatment
  • Substituted pyrimidines acting as tubulin polymerization inhibitors
Reactant involved in Suzuki coupling reactions for synthesis of
  • Aryl- hetarylfurocoumarins
  • Aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
Reactant involved in:
  • Oxidative cross-coupling with mercaptoacetylenes
  • Trifluoromethylation
Substrate used in a rhodium-catalyzed 1,4-addition to unprotected maleimides.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 48, 4413-4413 (2007)
Haluk Dinçalp et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 202, 196-206 (2018-05-23)
Five isoindigo-based donor-acceptor-donor (D-A-D) type small molecules have been synthesized in order to investigate their intramolecular charge transfer characteristics. UV-vis absorption of these dyes exhibits a wide absorption band ranging from 300 to 650 nm with two distinct bands, giving the