Przejdź do
724017
1H-Indazole-5-boronic acid
≥95%
Synonim(y):
1H-Indazol-5-yl-5-boronic acid, Indazole-5-boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
1096,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
175-180 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI key
CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of thieno[3,2-d]pyrimidines as Tpl2 kinase inhibitors
  • Synthesis of pyridinyl benzonaphthyridinones as mTOR inhibitors for the treatment of cancer
  • Novel bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Preparation of diazabicycloheptanes as α7 neurinal nicotinic receptor affectors
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives with tyrosine and phosphinositide kinase inhibitory activity
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
702455762695ANV00147
description
≥95%
description
97%
description
-
description
AldrichCPR
assay
≥95%
assay
97%
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mp
175-180 °C
mp
318-322 °C
mp
57-77 °C
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)