Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C8H6N)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 666459, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
177-181 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10-12H
InChI key
ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
Reactant involved in Suzuki-Miyaura reactions
- Indole compounds for use as HIV-1 glycoprotein-41 fusion inhibitors
- δ-Carbolines / carbozoles
- Trisubstituted pyrimidines as PI3K inhibitors
- (Thienopyridine)carboxamides as CHK1 inhibitors
- cis-Fluorostilbenes
Reactant involved in Suzuki-Miyaura reactions
Other Notes
May contain varying amounts of anhydride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?