Merck
499978
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thien-2-ylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
1-Benzothiophene-2-boronic acid, Benzothiophen-2-ylboronic acid, Thianaphthene-2-boronic acid
Wybierz wielkość
5 G
221,50 zł
25 G
1490,00 zł
221,50 zł
Cena katalogowa443,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
221,50 zł
25 G
1490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
221,50 zł
Cena katalogowa443,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
mp
256-260 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7BO2S/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
Klucz InChI
YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • PDE4 inhibitors
  • Chemoselective modification of oncolytic adenovirus
  • Synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion
  • UV promoted phenanthridine syntheses
  • Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S A Adediran et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 614, 65-71 (2017-01-01)
O-Aryloxycarbonyl hydroxamates have previously been shown to covalently inactivate serine/amine amidohydrolases such as class C β-lactamases and a N-terminal hydrolase, the proteasome. We report here reactions between O-aryloxycarbonyl hydroxamates and another N-terminal hydrolase, penicillin acylase. O-Aryloxycarbonyl hydroxamates, as non-symmetric carbonates
Ju Hyoung Jo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(70), 16733-16754 (2020-07-07)
Herein, we report the synthesis, and photochemical and -physical properties, as well as the catalytic performance, of a series of heteroleptic IrIII photosensitizers (IrPSs), [Ir(C^N)2 (N^NAryl )]+ , possessing ancillary ligands that are varied with aryl-substituents on bipyridyl unit [C^N=(2-pyridyl)benzo[b]thiophen-3-yl
Hyomin Jin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(4), 1467-1476 (2019-01-12)
2-Phenylpyridine- and 2-(benzo[b]thiophen-2-yl)pyridine-based (ppy- and btp-based) o-carboranyl (Car1 and Car2) and their B(CH3)2-C∧N-chelated (Car1B and Car2B) compounds were prepared and fully characterised by multinuclear NMR spectroscopy and elemental analysis. The solid-state structure of Car2B was determined by single-crystal X-ray diffraction
Ramona Iseppi et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 24(8), 1156-1164 (2018-02-17)
We investigated the occurrence of extended-spectrum β-lactamase (ESBL), AmpC, and carbapenemase-producing Gram-negative bacteria isolated from 160 samples of fresh vegetables (n = 80) and ready-to-eat (RTE) prepacked salads (n = 80). Phenotypic and genotypic analyses were carried out on the isolates in terms of
Alberto Venturelli et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(23), 5644-5654 (2007-10-25)
Benzo[b]thiophene-2-ylboronic acid, 1, is a 27 nM inhibitor of the class C beta-lactamase AmpC and potentiates the activity of beta-lactam antibiotics in bacteria that express this and related enzymes. As is often true, the potency of compound 1 against the
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.