Przejdź do
15047
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
N-Boc-2-pyrryl boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
423,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.02
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7993875
423,00 zł
Cena katalogowa564,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
93-98 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
InChI key
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
436836464910675911
description
≥98.0% (T)
description
≥95.0%
description
≥95.0%
description
≥95%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
93-98 °C (dec.) (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
mp
112 °C (dec.) (lit.)
mp
84-94 °C, 85-90 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 135884-31-0
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)