Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł 118,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł 346,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
118,50 zł
Cena katalogowa158,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI key
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Addition reactions with 1,8-naphthyridine N-oxides
- Iodocyclization and palladium-catalyzed coupling reactions for synthesis of pyranoquinolines
- Suzuki coupling reactions for synthesis of combretastatin analogs
- Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
- Palladium-catalyzed oxyarylation of Heck reaction intermediates
- C-H functionalization of quinones
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95% | description 95% | description 95% |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay 95% | assay 95% |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?