Kluczowe dokumenty
680516
N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole-2-boronic acid, N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18BNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
102-107 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
Klucz InChI
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
Reactant for:
- Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
- Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?