Merck
499986
Sigma-Aldrich
4-Dibenzothienylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
4-Dibenzothiopheneboronic acid
Wybierz wielkość
1 G
154,00 zł
5 G
169,00 zł
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
154,00 zł
5 G
169,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9BO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
mp
327-330 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
Klucz InChI
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.