Merck
499943
Sigma-Aldrich
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
Wybierz wielkość
5 G
411,00 zł
411,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
411,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.95
Beilstein:
1637889
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
411,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
mp
114-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
Klucz InChI
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.