Merck
122440
Sigma-Aldrich
Thianthrene
97%
Synonim(y):
Dibenzoditiodioksan
Wybierz wielkość
25 G
370,00 zł
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
370,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
Beilstein:
83046
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
364-366 °C (lit.)
mp
151-155 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble
H2O: insoluble
ciąg SMILES
S1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H8S2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
Klucz InChI
GVIJJXMXTUZIOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Thianthrene undergoes liquid phase tert-butylation in the presence of large pore zeolites and mesoporous aluminosilicates catalyst to yield tert-butyl derivatives[1]. Thianthrene on oxidation in the presence of hydrogen peroxide and ligninase as catalyst from Phanerochaete chrysosporium yields thianthrene monosulfoxide[2].
Zastosowanie
Thianthrene has been used to study aqueous solubilities of several solid nitrogen-, sulfur- and oxygen-containing heterocyclic derivatives of anthracene, phenanthrene and fluorene[3]. It has been used in determination of partition coefficients of several sulfur-containing aromatics in 1-hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and supercritical carbon dioxide[4].
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R P Schreiner et al.
Applied and environmental microbiology, 54(7), 1858-1860 (1988-07-01)
The oxidation of heterocyclic sulfur compounds reported to be part of the macrostructure of coal and petroleum was investigated. The oxidation of thianthrene solubilized in 10% dimethylformamide to thianthrene monosulfoxide in the presence of hydrogen peroxide was catalyzed by the
Pavel Karásek et al.
Journal of chromatography. A, 1140(1-2), 195-204 (2006-12-05)
We report the aqueous solubilities of phenanthrene and several solid three-ring aromatic heterocycles (phenanthridine, acridine, phenazine, thianthrene, phenothiazine, phenoxathiin, phenoxazine, carbazole, dibenzofuran, dibenzothiophene, and 4,6-dimethyldibenzothiophene) at temperatures ranging from 313K to the solute melting point and at a pressure of
Acid zeolites as catalysts in organic reactions.< i> tert</i>-Butylation of anthracene, naphthalene and thianthrene.
Armengol E, et al.
Applied Catalysis A: General, 149(2), 411-423 (1997)
[Experiences with thianthrol salve in dermatology].
C SEROWY
Zeitschrift fur Haut- und Geschlechtskrankheiten, 10(9), 370-376 (1951-05-01)
Distribution of sulfur-containing aromatics between [hmim][Tf2N] and supercritical CO2: a case study for deep desulfurization of oil refinery streams by extraction with ionic liquids.
Planeta J, et al.
Green Chemistry, 8(1), 70-77 (2006)