Przejdź do
791369
Tang-Yu Auxiliary
97%
Synonim(y):
2-(2-Cyanophenoxy)-2-fluoroacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
105-108 °C
functional group
carboxylic acid, fluoro, nitrile
SMILES string
O=C(O)C(F)OC1=C(C#N)C=CC=C1
InChI
1S/C9H6FNO3/c10-8(9(12)13)14-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,(H,12,13)
InChI key
WPPDDNKKUDYVMF-UHFFFAOYSA-N
Application
The Tang-Yu Auxiliary is a recyclable template for highly meta-selective C-H activation of N-methylanilines as reported by Yu and coworkers.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)