Przejdź do
652369
1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
557,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC4H6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
261 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(4(7)8)2-1-3-5/h1-3,6H2,(H,7,8)
InChI key
FVTVMQPGKVHSEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)