640042
4-Amino-1-Boc-piperidine
97%
Synonim(y):
1-Boc-4-piperidinamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Klucz InChI
LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- as a starting material in the synthesis of N-(3-(4-hydroxyphenyl)-propenoyl)-amino acid tryptamides, which can act as silent information regulator human type 2 (SIRT2) inhibitors
- to synthesize piperidine-substituted triazine derivativesand piperidinylamino-diarylpyrimidine (pDAPY) derivatives as potent HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (HIV-1 NNRTIs)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves