Merck
A48105
Sigma-Aldrich
Cycloleucine
97%
Synonim(y):
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Wybierz wielkość
5 G
698,00 zł
10 G
1170,00 zł
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
698,00 zł
10 G
1170,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC5H8CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Beilstein:
636626
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
metody
ligand binding assay: suitable
mp
320 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cycloleucine is a nonmetabolizable amino acid widely used as a building block in peptide synthesis.[1][2]
Zastosowanie
Cycloleucine can be used as a building block to synthesize:
  • Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid by reacting with paraformaldehyde and diethylphosphite via Kabachnik-Field′s reaction.[3]
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid {1-[1-(R)-(3-morpholin-4-ylpropylcarbamoyl)-2-phenylethylcarbamoyl]cyclopentyl}-amide, (MEN14268) as potential tachykinin NK2 receptor antagonist.[4]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Discovery of a new series of potent and selective linear tachykinin NK2 receptor antagonists
Fedi Valentina, et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(20), 4793-4807 (2007)
Guangying Luo et al.
Journal of cellular physiology, 235(10), 7107-7119 (2020-02-06)
N6 -methyladenosine (m6 A) is a novel epitranscriptomic marker that contributes to regulating diverse biological processes through controlling messenger RNA metabolism. However, it is unknown if m6 A RNA methylation affects uveal melanoma (UM) development. To address this question, we
Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid
Najdenova E, et al.
Heteroatom Chem., 14(3), 229-230 (2003)
Toshiki Uji et al.
Frontiers in plant science, 11, 60-60 (2020-03-03)
The transition from the vegetative to sexually reproductive phase is the most dynamic change to occur during a plant's life cycle. In the present study, we showed that the ethylene precursor 1-aminocylopropane-1-carboxylic acid (ACC) induces sexual reproduction in the marine
Peptide synthesis in room temperature ionic liquids
Vallette H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1617-1619 (2004)