Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 120,00 zł 90,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 147,00 zł 110,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł 489,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
90,00 zł
Cena katalogowa120,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
162-166 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(N-Boc-amino)piperidone is a piperidone derivative.
Application
4-(N-Boc-amino)piperidone may be used as a functionalization reagent for introduction of a primary and a tertiary amino group to poly(2-isopropyl-2-oxazoline.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 96% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 162-166 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 71-73 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group ketone | functional group - | functional group phenyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?