Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 884,00 zł 663,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-072-7
Beilstein/REAXYS Number:
1816777
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
−7.5 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
InChI key
TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.047 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.027 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 195 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 180-181 °C (lit.) |
| mp −7.5 °C (lit.) | mp 261 °C (dec.) (lit.) | mp 88-90 °C (lit.) | mp 70-72 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?