Kluczowe dokumenty
402516
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
99%
Synonim(y):
1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
Wybierz wielkość
273,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
273,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
mp
167-170 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
Klucz InChI
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?