Merck
646180
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
30% in DMF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrN4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
30% in DMF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4640
bp
157-158 °C
gęstość
1.087 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Klucz InChI
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Solid Material is a potential explosive (DSC on solid 806 J/g at 239°C).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)