Przejdź do
265284
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-322-0
Beilstein/REAXYS Number:
2593440
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
density
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3ClF6O/c10-7(17)4-1-5(8(11,12)13)3-6(2-4)9(14,15)16/h1-3H
InChI key
WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride was used in the quantitative and selective assay for the measurement of low levels of clonidine in human plasma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000801PHR36261140445
description
97%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
density
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
-
form
-
form
neat
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
functional group
acyl chloride, fluoro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)