Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.70
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-257-8
Beilstein/REAXYS Number:
1107601
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12/h4-5H,1-3H3
InChI key
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Mesitylenesulfonyl chloride, also known as 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl chloride, is an organic compound that is commonly used as a coupling agent in the nucleophilic substitution reaction to synthesize novel phospholipid derivatives of botulin and cyclodextrin.
Application
Coupling reagent in polynucleotide synthesis.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?