Przejdź do zawartości
B66809
1-Bromo-2-fluorobenzene
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-018-3
Beilstein/REAXYS Number:
1071819
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)