Merck
646113
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Br2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
118-122 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
Klucz InChI
WPBYVMDYYFWYAY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)