Przejdź do
792373
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
95%
Synonim(y):
2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, Chlorodifluoromethyl phenyl ketone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
997,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCF2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.57
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2251448
Assay:
95%
Form:
liquid
997,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.4954, n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.293 g/mL at 25 °C (lit.), 1.3178 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, fluoro, ketone, phenyl
SMILES string
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone is a difluorocarbene reagent, which is generally used in the synthesis of 2,2-difluoro enol silyl ethers, and gem -difluoromethene derived compounds.
Application
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone can be used:
  • As a reagent in the difluoromethylation of various phenols to yield aryl difluoromethyl ethers.
  • As a precursor in the Baylis-Hillman reaction of fluoroalkyl ketones to obtain chlorodifluoromethyl containing products.
  • As a substrate in the synthesis of propargyl alcohols using a novel ruthenium catalyst.
Reagent is an effective product for the synthesis of difluoromethylated phenols in the presence of mild base and aqueous solvent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
793841107840C26003
description
95%
description
-
description
99%
description
99%
assay
95%
assay
-
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4954, n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
density
1.293 g/mL at 25 °C (lit.), 1.3178 g/mL at 25 °C
density
1.180±0.06 g/mL
density
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)