Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
optical activity
[α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane
SMILES string
C[C@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI key
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of biologically activy molecules including:
- CCR5 antagonists with anti-HIV-1 activity
- Opioid receptor antagonists
- Human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
- Fatty acid oxidation inhibitors
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay ≥98% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form crystals |
| optical activity [α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane | optical activity - | optical activity [α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform | optical activity - |
(S)-1-Boc-3-methylpiperazine for CCR5 antagonist synthesis | - | - | - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?