Merck
590029
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(methoxymethoxy)ethane
98%
Synonim(y):
2-Bromoethyl methoxymethyl ether
Wybierz wielkość
5 G
318,50 zł
318,50 zł
Cena katalogowa637,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
318,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2OCH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
318,50 zł
Cena katalogowa637,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
gęstość
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
ciąg SMILES
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
148.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)