Kluczowe dokumenty
241628
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
97%
Synonim(y):
Dichlorotriethylene dioxide, Tri(ethylene glycol) dichloride, ‘Triglycol dichloride’
Wybierz wielkość
310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
310,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
gęstość
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
Klucz InChI
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?