8.43834
1-Bromo-3-methoxypropane
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromo-3-methoxypropane
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
6.6 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
siła działania
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 ( in H2O)
tw
121 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 43 °C
gęstość
1.36 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C