Kluczowe dokumenty
636185
Ethyl 2,3-epoxypropionate
90%
Synonim(y):
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 - 120.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48 - 49 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?