Merck
637505
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
97%
Synonim(y):
Chlorowodorek (-)-3-fluoropirolidyny, Chlorowodorek (3R)-3-fluoropirolidyny, Chlorowodorek (R)-(-)-3-fluoropirolidyny, Chlorowodorek (R)-3-fluoropirolidyny, Chlorowodorek 3-(R)-fluoropirolidyny
Wybierz wielkość
1 G
362,60 zł
362,60 zł
Cena katalogowa518,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
362,60 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9ClFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
362,60 zł
Cena katalogowa518,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -8.0°, c = 4 in methanol
mp
179-186 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cl.F[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
Klucz InChI
LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek(R)-(-)-3-fluoropirolidyny może być stosowany jako substrat w preparacie:
  • Pochodnych imidazo[1,2-a]pirazyny jako możliwych inhibitorów kinazy aurora.[1]
  • Pochodnych pirazolopirymidyny jako możliwych inhibitorów PDE10A.[2][3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aurora kinase inhibitors based on the imidazo[1, 2-a] pyrazine core: fluorine and deuterium incorporation improve oral absorption and exposure
Kerekes AD, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(1), 201-210 (2011)
Scalable Process Design for a PDE10A Inhibitor Consisting of Pyrazolopyrimidine and Quinoxaline as Key Units
Yamagami T, et al.
Organic Process Research & Development, 23(4), 578-587 (2019)
Charles G Caldwell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(5), 1265-1268 (2004-02-26)
Amides derived from fluorinated pyrrolidines and 4-substituted cyclohexylglycine analogues have been prepared and evaluated as inhibitors of dipeptidyl dipeptidase IV (DP-IV). Analogues which incorporated (S)-3-fluoropyrrolidine showed good selectivity for DP-IV over quiescent cell proline dipeptidase (QPP). Compound 48 had good
Discovery of a pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine derivative (MT-3014) as a highly selective PDE10A inhibitor via core structure transformation from the stilbene moiety
Koizumi Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 27(15), 3440-3450 (2019)