Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł 304,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-576-0
MDL number:
Assay:
97%
304,50 zł
Cena katalogowa406,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n
density
1.080 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro
SMILES string
CC(N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI key
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine is a chiral amine that may be used in the preparation of N-phenylacetyl-(R)-1-(4-chlorophenyl)ethylamine via enantioselective acylation in aqueous medium and in the presence of penicillin acylase from Alcaligenes faecalis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 1.080 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.006 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.820 g/mL at 25 °C | density 0.98 g/mL at 20 °C (lit.) |
| functional group amine, chloro | functional group amine | functional group amine, ether | functional group amine, thioether |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.0 °F - closed cup
flash_point_c
102.8 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?