Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł 481,10 zł |
Informacje o tej pozycji
481,10 zł
Cena katalogowa566,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +8°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
183-187 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cl.F[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
InChI key
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Application
- Fluorinated pyrrolidine derivatives of cyclohexylglycine amides as potential inhibitors for dipeptidyl peptidase IV.
- Fluoropyrrolidine contaning N--ethylurea pyrazole derivatives as potential and selective inhibitors for Trypanosoma brucei and Trypanosoma cruzi parasitic causative agents.
- Urea derivatives of (S)-2-(3,4-difluorophenyl)-5-(3-fluoro-N-pyrrolidylamido)benzothiazole as potent antitrypanosomal agents.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 96% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| mp 183-187 °C (lit.) | mp 259-263 °C | mp - | mp 44-48 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D +8°, c = 1% in methanol | optical activity [α]22/D +24°, c = 1 in H2O | optical activity [α]19/D +7.0°, c = 2.4 in ethanol | optical activity [α]20/D +17°, c = 1 in chloroform |
| functional group fluoro | functional group amide, amine | functional group - | functional group hydroxyl, amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?