Przejdź do
680087
(R)-(–)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8F3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
110-111 °C
mp
29-33 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
InChI key
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
84.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119618-29-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)