Przejdź do
83000
Potassium methanesulfonate
≥98.0% (dry substance, T)
Synonim(y):
Methanesulfonic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3KO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-202-7
Beilstein/REAXYS Number:
3914899
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dry substance, T)
Form:
crystals
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (dry substance, T)
form
crystals
loss
<10% loss on drying
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[K+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.K/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XWIJIXWOZCRYEL-UHFFFAOYSA-M
General description
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate is an anionic chromophore often used in the fabrication of Ni, PPy-NTS and PPy-PTS electrodes to enhance the hydrogen evolution reaction.
Application
Potassium methanesulfonate can be employed as a cocatalyst in ruthenium-catalyzed C-H arylation of heteroarylbenzenes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
304506P0963433063
assay
≥98.0% (dry substance, T)
assay
98%
assay
≥98.5%
assay
85%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
powder
form
-
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfinic acid
loss
<10% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)